Learn More
IKA™ Recipiente de reactor
Código de producto. 16228151 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
16228151 1000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 16228151 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003602000
 Artículo restringido
En stock
Para utilizar con el reactor de laboratorio LR 1000. Incluye agitador de áncora y tapa con 3 receptáculos NS 14, 1 NS 29, incluido 2 NS 14, pinzas y tapones de vidrio esmerilado NS 29 y 1 junta esmerilada para válvula de vacío NS 14.
  • Incluye agitador de áncora LR 1000.11
  • Material de sellado: FKM
  • Tapa equipada con: 3 tomas NS 14, 1 NS 29, incluidos 2 NS 14, tapones de vidrio y abrazaderas de conexión a tierra NS 29, 1 junta de conexión a tierra NS 14 para válvula de vacío
  • Volumen máx.: 1000 ml
  • Material en contacto con el medio: AISI 316L, vidrio borosilicatado 3.3, PTFE, FKM
  • Temperatura de funcionamiento máx. del producto dentro del depósito: 120 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 ml
Temperatura máxima 120 °C
Material Vidrio de borosilicato, PTFE, KFM
Material (sello) FKM
Peso (métrico) 5,42 kg
Para utilizar con (equipo) Reactor de laboratorio
Incluye Tapa equipada con: 3 tomas NS 14,, 1x NS 29, incluidas 2 NS 14,, pinzas y tapones de vidrio esmerilado NS 29,, 1 junta esmerilada para válvula de vacío NS 14