Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Reactive Yellow 86 |
| CAS | 61951-86-8 |
| Fórmula molecular | C18H14Cl2N8Na2O9S2 |
| Clave InChI | JUNRGNKPIKIXLL-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | CCN1C(=O)C(=C(C(=NNC2=C(C=C(C(=C2)NC3=NC(=NC(=N3)Cl)Cl)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C1=O)C)C(=O)N.[Na+].[Na+] |
| Nombre IUPAC | disodio;4-[2-(5-carbamoil-1-etil-4-metil-2,6-dioxopiridin-3-ilideno)hidrazinil]-6-[(4,6-dicloro-1,3,5-triazin-2-il)amino]benceno-1,3-disulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 667.357 |
| PubChem CID | 57369787 |
| Grado | Práctico |
| Cantidad | 25 g |