Learn More
Violeta reactivo 5 (~35%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Reactive Violet 5 |
| CAS | 12226-38-9 |
| Fórmula molecular | C20 H16 N3 O15 S4 . 3 Na |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | C.I. Reactive Violet 5 (8CI','9CI','ACI), 2,7-Naphthalenedisulfonic acid','5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-','copper complex (9CI), Copper','5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid complex (9CI), Bezactiv Violet V 5R, Bezaktiv Violet V 5R, C.I. 18097, Cavalite Brilliant Violet 5R, Celmazol Brilliant Violet 5R, Diamira Brilliant Violet 5R, Intracron Brilliant Violet VS 5R, Primazin Brilliant Violet RL, Reactive Violet 5, Reactive Violet KN 4R, Reactofix Supra Violet H 5RL, Remazol Brilliant Violet 5R, Somazin Brilliant Violet 5R, Sunzol Brilliant Violet 5R, Sunzol Violet 5R |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H19N3O15S4.3Na/c1-10(24)21-15-9-13(40(29,30)31)6-11-7-17(41(32,33)34)19(20(26)18(11)15)23-22-14-8-12(2-3-16(14)25)39(27,28)5-4-38-42(35,36)37;;;/h2-3,6-9,25-26H,4-5H2,1H3,(H,21,24)(H,29,30,31)(H,32,33,34)(H,35,36,37);;;/q;3*+1/p-3/b23-22+;;; |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1cc(cc2cc(c(N=Nc3cc(ccc3O)S(=O)(=O)CCOS(=O)(=O)[O-])c(O)c12)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | trisodio;5-acetamido-4-hidroxi-3-[(E)-[2-hidroxi-5-(2-sulfonatooxietilsulfonil)fenil]diazenil]naftaleno-2,7-disulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 735.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 734.9157 |