Learn More
Mettler Toledo™ Solución de reactivación
Código de producto. 12787491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12787491 25 ml 25 ml
1 options
Código de producto. 12787491 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51350104
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Tipo Solución de reactivación
Cantidad 25 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • Regeneration solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium bifluoride