Learn More
Lenz Laborglasintrumente Recipientes de reacción, esféricos, con válvula de extracción
Descripción
- Sin graduación
- Con brida de laboratorio LF
- Con ranura
- Fabricados con tubos DURAN™
- Se pueden solicitar otros tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 4 L |
| Material | Duran Vaso |
| Altura (métrico) | 360 mm |
| Incluye | Brida de laboratorio 100 LF |
| Diámetro exterior (métrico) | 206 mm |