Learn More
Lenz Laborglasintrumente Recipientes de reacción, cilíndricos, con chaqueta de vacío y termostática y válvula de extracción
Código de producto. 11903761
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,1 L
0,25 L
0,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11903761 0,5 L cada uno
11983751 0,1 L cada uno
11993751 0,25 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11903761 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 06061158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2235.00€
    1447.16€ / paquete de 1
    Ahorro 787.84€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con graduación
  • Con brida de laboratorio LF
  • Con ranura
  • Con dos conectores (con bridas de bola KF 15/KF 25)
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Se pueden solicitar otros tamaños
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,5 L
Material Duran Vaso
Altura (métrico) 425 mm
Cantidad 1 unidad