Learn More
Lenz Laborglasintrumente Recipientes de reacción, cilíndricos, con chaqueta termostática y válvula de extracción
Código de producto. 11592284
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
245 mm
275 mm
Incluye:
Conector GL 14
Conector KF 15
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
11592284 245 mm Conector KF 15 cada uno
11566954 245 mm Conector GL 14 cada uno
11532294 275 mm Conector KF 15 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11592284 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 06031137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00€
    774.56€ / paquete de 1
    Ahorro 425.44€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con graduación
  • Con brida de laboratorio LF
  • Con ranura
  • Con dos conectores (con roscas GL 14/GL 18 o bridas de bola KF 15/KF 25)
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Se pueden solicitar otros tamaños
  • Se suministran con 2 olivas de plástico GL14/18 y tapones de rosca
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,1 L
Material Duran Vaso
Altura (métrico) 245 mm
Incluye Conector KF 15