Learn More
Lenz Laborglasintrumente Recipientes de reacción, cilíndricos, con chaqueta termostática
Código de producto. 10646470
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,1 L
0,25 L
Incluye:
Brida de laboratorio 100 LF, conector GL 18
Brida de laboratorio 100 LF, conector KF 15
Brida de laboratorio 60 LF, conector GL 14
Brida de laboratorio 60 LF, conector KF 15
Tamaño de la unidad:
cada uno
Altura (métrico):
135 mm
160 mm
190 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye Tamaño de la unidad Altura (métrico)
10646470 0,1 L Brida de laboratorio 60 LF, conector GL 14 cada uno -
10515880 0,25 L Brida de laboratorio 100 LF, conector GL 18 cada uno 160 mm
11502254 0,25 L Brida de laboratorio 100 LF, conector KF 15 cada uno 160 mm
11562244 0,1 L Brida de laboratorio 60 LF, conector KF 15 cada uno 135 mm
11572244 0,25 L Brida de laboratorio 60 LF, conector KF 15 cada uno 190 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10646470 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 06010137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00€
    398.48€ / paquete de 1
    Ahorro 216.52€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con graduación
  • Con brida de laboratorio LF
  • Con ranura, con fondo plano
  • Con dos conectores (con roscas GL 14/GL 18 o bridas de bola KF 15/KF 25)
  • Fabricados con tubos DURAN™, otros tamaños previa solicitud
  • Se suministran con 2 olivas de plástico GL14/18 y tapones de rosca
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,1 L
Material Duran Vaso
Incluye Brida de laboratorio 60 LF, conector GL 14