Learn More
Lenz Laborglasintrumente Recipientes de reacción, cilíndricos
Código de producto. 10616280
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,1 mL
0,25 L
Diámetro exterior (métrico):
65 mm
75 mm
105 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Forma del fondo:
Plano
Redondo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize Forma del fondo
10616280 0,1 mL 65 mm cada uno -
11532164 0,25 L 105 mm cada uno Plano
11502164 0,25 L 65 mm cada uno Plano
11502184 0,25 L 65 mm cada uno Redondo
11532184 0,25 L 105 mm cada uno Redondo
11582154 0,1 mL 75 mm cada uno Plano
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10616280 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 06001137
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con graduación
  • Con brida de laboratorio LF
  • Con ranura
  • Con fondo plano o redondo
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Se pueden solicitar otros tamaños
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,1 mL
Material Duran Vaso
Diámetro exterior (métrico) 65 mm