Learn More
Applied Biosystems™ Reaction Vessel, 8 mL, RTF version
Código de producto. 15882624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
8 mL
Tamaño de la unidad:
8 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15882624 8 mL 8 ml
1 options
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Código de producto. 15882624 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 401571
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Un nuevo tipo de recipiente de reacción está ahora disponible tanto para los modelos 430A como para los sintetizadores de péptidos 431A.
Este nuevo recipiente utiliza filtros etiquetados que se colocan en el borde rebajado dentro del recipiente. Los tapones del nuevo recipiente incluyen una junta tórica interna para respaldar el sello primario formado entre el recipiente, el filtro y el tapón. Estos recipientes requieren cambiar el lado del soporte del agitador vórtex para acomodar el recipiente e incluir un cojinete protegido para agitador vórtex. Estos cambios de diseño abordan las dificultades conocidas asociadas con el montaje de los recipientes de reacción.
Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sintetizador de péptidos 433A
Tipo de producto Matraz de reacción
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 8 mL