Learn More
Greiner Bio-One Tubos de reacción
Descripción
- Free of heavy metals
- Disposable
- Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
- Autoclavable to 121°C for 20 min.
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Adjuntas |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 0,5 mL |
| Color | Translúcido |
| Material | Polipropileno |
| Envase | 1000/Pk. |
| Forma del fondo | Cónico |
| RCF máx. | 15,000 x g: rotor de ángulo fijo |