Learn More
Electrothermal Tapón para inertización
Código de producto. 11806772
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Tapón de 22 mm para inertización
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
11806772 Tapón de 22 mm para inertización paquete de 6
1 options
Código de producto. 11806772 Proveedor Electrothermal N.º de proveedor 3663059
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2235.00€
    1658.08€ / paquete de 6
    Ahorro 576.92€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Accesorio para estaciones de reacción omni
  • Para su uso con O6050, OS6100 y OS6250
Especificaciones
Descripción Tapón de 22 mm para inertización
Para utilizar con (equipo) Estaciones de reacción omni STEM : O6050, OS6100 y OS6250