Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de reacción para ADN polimerasa phi29 (10X)
Código de producto. 11310600 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11310600 5 x 1 mL 10 reacciones
1 options
Código de producto. 11310600 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor B62
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Ejecute una amplificación isotérmica del ADN de alta eficiencia con la polimerasa de ADN phi29, una polimerasa altamente procesiva con fuerte actividad de desplazamiento de la cadena.
Thermo Scientific™ 10X Buffer for phi29 DNA Polymerase is the optimal buffer recommended for use with highly processive phi29 DNA polymerase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tampón de reacción
Para utilizar con (aplicación) Isothermal Amplification
Cantidad 5 x 1 mL
Categoría de investigación Clonación tradicional
Contenido y almacenamiento
• 10X Reaction buffer for Phi29 DNA Polymerase (5 x 1.0 mL)
Store at –5 to –30°C.
Condiciones de envío Dry Ice
Concentración 10X