Learn More
Thermo Scientific™ Viales de reacción de vidrio pequeños Reacti-Vial™
Código de producto. 11527360 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 mL
0,3 mL
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tamaño de la unidad
11527360 3 mL Transparente paquete de 12
11507350 1 mL Ámbar paquete de 12
11517350 5 mL Ámbar paquete de 12
11732257 0,1 mL Transparente paquete de 12
11742257 0,3 mL Transparente paquete de 12
11517360 1 mL Transparente paquete de 12
11547360 10 mL Transparente paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11527360 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS13222
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Utilice viales de reacción pequeños Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ en el módulo de calentamiento y agitación Reacti-Therm™.
Utilice viales de reacción pequeños Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ en el módulo de calentamiento y agitación Reacti-Therm™. El cono interno facilita la manipulación de muestras pequeñas en estos prácticos viales. La pared extragruesa de vidrio amplía la muestra, lo que hace que estos viales sean la opción idónea para observar reacciones químicas. Los viales Reacti-Vial están disponibles en una gran variedad de tamaños de vidrio transparente y ámbar, y se suministran con tapones de rosca de apertura superior Thermo Scientific™ y discos de PTFE/caucho.
Los viales de reacción pequeños Reacti-Vial™ son ideales para:?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Aislamiento de residuos
  • ?non-ascii?
  • Preparación de derivados
  • ?non-ascii?
  • Máxima recuperación de muestras
  • ?non-ascii?
  • Protección frente a humedad
  • ?non-ascii?
  • Almacenamiento de muestras
  • ?non-ascii?
  • Precipitaciones
  • ?non-ascii?
  • Centrifugaciones
  • ?non-ascii?
  • Evaporación de disolventes
  • ?non-ascii?
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Vidrio
Volumen (métrico) 3 mL
Septo PTFE/Rubber
Estilo de rosca Interno
Línea de productos Reacti-Vial
Volumen total (métrico) 3 mL
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 12/paq.
Tamaño del tapón 20-425
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Tipo de producto Vial
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.