Learn More
Thermo Scientific™ Agujas recubiertas de PTFE con evaporador Reacti-Vap™
Código de producto. 11517490 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la aguja (métrico):
102 mm
152 mm
Tamaño de la unidad:
9 PCS
paquete de 9
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la aguja (métrico) Tamaño de la unidad
11517490 152 mm 9 PCS
11507490 102 mm paquete de 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11517490 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS18786
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Utilice estas agujas para suministrar gas y evaporar muestras en el evaporador Thermo Scientific™ Reacti-Vap™.
Utilice las agujas recubiertas de PTFE Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ para suministrar gas y evaporar muestras en los evaporadores Reacti-Vap. Estas agujas de acero inoxidable de calibre 19 y extremo romo reducen la contaminación cruzada y la corrosión al evaporar disolventes que contienen ácidos fuertes. Las agujas se han diseñado específicamente para los evaporadores Reacti-Vap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Recubierto de PTFE
Descripción 9/paq.
Calibre de aguja 19 G
Longitud de la aguja (imperial) 6 in
Tipo de producto Aguja de jeringa
Longitud de la aguja (métrico) 152 mm
Para utilizar con (equipo) Evaporadores Reacti-Vap
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.