Learn More
Thermo Scientific™ Termómetros Reacti-Therm™
Código de producto. 11547510 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura de funcionamiento (métrico):
De 0 °C a 100 °C
De 0 °C a 200 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Temperatura de funcionamiento (métrico) Tamaño de la unidad
11547510 De 0 °C a 200 °C cada uno
11537510 De 0 °C a 100 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11547510 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS18915
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Utilice estos termómetros para medir la temperatura en los calentadores de bloque seco del módulo de calentamiento y agitación Thermo Scientific™ Reacti-Therm™.
Mida la temperatura en los calentadores de bloque seco del módulo de calentamiento y agitación Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ y otros equipos de laboratorio con los termómetros Thermo Scientific™ Reacti-Therm™. Los termómetros están libres de mercurio y llenos de alcohol para una mayor seguridad. El revestimiento de PTFE garantiza que el vidrio sea impermeable a los materiales corrosivos. Están disponibles en dos rangos de temperatura diferentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Termómetro
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 200 °C
Para utilizar con (equipo) Calentadores de bloque seco y otros instrumentos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.