Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores magnéticos Reacti-Therm™ para viales de reacciónpequeños Reacti-Vial™
Código de producto. 11587450 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Reacti-Vials de 0,3 y 1 ml
Viales Reacti-Vials de 3, 5 y 10 mL
Descripción:
6/pack
Pack de 6
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Descripción Tamaño de la unidad
11587450 Viales Reacti-Vials de 3, 5 y 10 mL Pack de 6 paquete de 6
11597450 Reacti-Vials de 0,3 y 1 ml 6/pack paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11587450 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS16000
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Utilice estas barras agitadoras triangulares para acelerar los tiempos de reacción y lograr una mezcla homogénea en viales de fondo cónico del sistema de derivatización Thermo Scientific™ Reacti-Therm™.
Utilice estas barras agitadoras triangulares para acelerar los tiempos de reacción y lograr una mezcla homogénea de muestras pequeñas en viales de fondo cónico del sistema de derivatización Thermo Scientific™ Reacti-Therm™. Las barras agitadoras proporcionan la agitación simultánea de muestras en varios viales cuando se utilizan con un módulo de agitación/calentamiento Reacti-Therm equipado con los bloques de aluminio Reacti-Block adecuados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pack de 6
Para utilizar con (equipo) Viales Reacti-Vials de 3, 5 y 10 mL
Tipo de producto Agitador magnético
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.