Learn More
Thermo Scientific™ Módulos de calentamiento y agitación Reacti-Therm™
Código de producto. 11567500 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Módulo de calefacción Triple-Block
Módulo de calefacción de un solo bloque
Módulo de calentamiento y agitación Triple-Block
Módulo de calentamiento y agitación de un solo bloque
Sonda de temperatura remota
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
11567500 Sonda de temperatura remota cada uno
11531064 Módulo de calefacción Triple-Block 1 PCS
11521064 Módulo de calentamiento y agitación Triple-Block 1 PCS
11511064 Módulo de calefacción de un solo bloque 1 PCS
11577500 Módulo de calentamiento y agitación de un solo bloque 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11567500 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS18820
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Lleve a cabo la derivatización y otras reacciones a pequeña escala de forma fiable y sencilla.
Lleve a cabo derivatizaciones y otras reacciones a pequeña escala de forma fácil y fiable gracias al módulo de calentamiento y agitación Thermo Scientific™ Reacti-Therm™. Este módulo tiene calentadores de bloque seco que proporcionan un calentamiento uniforme y estable entre 10 y 200 °C. El calentador/agitador Reacti-Therm está disponible en cuatro modelos: bloque único y bloque triple y con capacidad de solo calor o calor y agitación. Este versátil sistema es compatible con una amplia gama de accesorios intercambiables, para pequeñas muestras en una amplia gama de aplicaciones.
Aplicaciones ideales
  • Incubación y evaporación de muestras generales en una gran variedad de tamaños de tubos y viales
  • Reacciones de derivación de sililación, alquilación y acilación para la preparación de muestras para GC
  • Hidrólisis de proteínas y reacciones de hidrólisis por vacío para análisis de aminoácidos por HPLC
Características adicionales
  • Pantalla LED: ajuste la pantalla digital con el termómetro integrado para calibrar el valor de referencia de temperatura
  • Diseño modular: alterne viales y bloques de aluminio; conecte un colector de evaporador compatible
  • Cuatro modelos: tamaños de bloque triple y de bloque único con capacidad de solo calor o calor y agitación
  • Opción de control de temperatura integrado mediante sonda de temperatura remota, un accesorio opcional que permite regular la temperatura de los pocillos del bloque o los viales de muestra reales
Completo sistema de derivatización de muestras Reacti-Therm
El sistema de derivatización puede combinar calentamiento, agitación y evaporación en un sistema versátil y modular que se configura fácilmente para su aplicación.
  • Módulo de calentamiento/agitación Reacti-Therm
  • Módulo evaporador Reacti-Vap
  • Reacti-Blocks, agitadores magnéticos Reacti-Vial y viales de reacción pequeños Reacti-Vial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sonda de temperatura remota
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.