Learn More
Thermo Scientific™ Bloques de aluminio Reacti-Block ™
Código de producto. 11527500 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Bloque de reacción C-1
Reacti-Block A-1
Reacti-Block B-1
Reacti-Block F
Reacti-Block G
Reacti-Block K
Reacti-Block L
Reacti-Block M-1
Reacti-Block Q-1
Reacti-Block S-1
Reacti-Block T-1
Reacti-Block U-1
Reacti-Block V-1
Reacti-Block Z-1
Descripción:
Admite 17 tubos de ensayo de microcentrífuga; 17 orificios (11 mm de diámetro x 45 mm de profundidad)
Admite tubos de ensayo de 13 x 13mm de diámetro; 13 orificios (14mm de diámetro x 45 mm de profundidad)
Admite tubos de ensayo de 8 x 20mm de diámetro; 8 orificios (21mm de diámetro x 45 mm de profundidad)
Admite tubos de ensayo de 9 x 16 mm de diámetro; 9 orificios (17 mm de diámetro x 45 mm de profundidad)
Admite viales de septum con tapón de rosca de 13 x 3,5 mL; 13 orificios (15 mm de diámetro x 34 mm de profundidad)
Admite viales reactivos de 13 x 0,3 mL o 1 mL; 13 orificios (14 mm de diámetro x 23 mm de profundidad)
Admite viales reactivos de 8 x 10 mL; 8 orificios (25 mm de diámetro x 46 mm de profundidad)
Admite viales reactivos de 9 x 3 mL o 5 mL; 9 orificios (21 mm de diámetro x 32 mm de profundidad)
Capacidad para 16 Reacti-Vials de 0,1 mL; 16 orificios (12 mm de diámetro x 21 mm de profundidad)
Capacidad para 6 Reacti-Vials de 27,5 mL; 6 orificios (28,5 mm de diámetro x 70 mm de profundidad)
Capacidad para 9 Reacti-Vials de 0,1 mL; 9 orificios (12 mm de diámetro x 21 mm de profundidad)
Capacidad para tubos de vacío de 4 x 18 mL; 4 orificios (19 mm de diámetro x 64 mm de profundidad)
Capacidad para tubos de vacío de 8 x 6 mL; 8 orificios (10 mm de diámetro x 64 mm de profundidad)
Vacíos y sin orificios (para perforación personalizada) de 5,1 cm de altura
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Descripción unitSize
11527500 Reacti-Block S-1 Admite tubos de ensayo de 13 x 13mm de diámetro; 13 orificios (14mm de diámetro x 45 mm de profundidad) cada uno
11527490 Reacti-Block A-1 Admite viales reactivos de 13 x 0,3 mL o 1 mL; 13 orificios (14 mm de diámetro x 23 mm de profundidad) cada uno
11557500 Reacti-Block V-1 Admite 17 tubos de ensayo de microcentrífuga; 17 orificios (11 mm de diámetro x 45 mm de profundidad) cada uno
11547500 Reacti-Block U-1 Admite tubos de ensayo de 8 x 20mm de diámetro; 8 orificios (21mm de diámetro x 45 mm de profundidad) cada uno
11537500 Reacti-Block T-1 Admite tubos de ensayo de 9 x 16 mm de diámetro; 9 orificios (17 mm de diámetro x 45 mm de profundidad) cada uno
11517500 Reacti-Block Q-1 Admite viales reactivos de 8 x 10 mL; 8 orificios (25 mm de diámetro x 46 mm de profundidad) cada uno
11507500 Reacti-Block L Capacidad para 16 Reacti-Vials de 0,1 mL; 16 orificios (12 mm de diámetro x 21 mm de profundidad) cada uno
11597490 Reacti-Block M-1 Capacidad para 6 Reacti-Vials de 27,5 mL; 6 orificios (28,5 mm de diámetro x 70 mm de profundidad) cada uno
11587490 Reacti-Block K Vacíos y sin orificios (para perforación personalizada) de 5,1 cm de altura cada uno
11567490 Reacti-Block G Capacidad para tubos de vacío de 4 x 18 mL; 4 orificios (19 mm de diámetro x 64 mm de profundidad) cada uno
11557490 Reacti-Block F Capacidad para tubos de vacío de 8 x 6 mL; 8 orificios (10 mm de diámetro x 64 mm de profundidad) cada uno
11547490 Bloque de reacción C-1 Admite viales de septum con tapón de rosca de 13 x 3,5 mL; 13 orificios (15 mm de diámetro x 34 mm de profundidad) cada uno
11537490 Reacti-Block B-1 Admite viales reactivos de 9 x 3 mL o 5 mL; 9 orificios (21 mm de diámetro x 32 mm de profundidad) cada uno
15237518 Reacti-Block Z-1 Capacidad para 9 Reacti-Vials de 0,1 mL; 9 orificios (12 mm de diámetro x 21 mm de profundidad) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 11527500 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS18816
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Configure el módulo Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ con bloques de aluminio intercambiables con una gran variedad de configuraciones de orificios para viales y tubos.
Configure su módulo de calentamiento y agitación Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ con estos bloques de aluminio intercambiables Thermo Scientific™ Reacti-Block™. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones de orificios, admiten casi cualquier tamaño de vial de reacción pequeña Thermo Scientific™ Reacti-Vial™, tubo de ensayo o tubo de microcentrífuga. Los bloques reactivos están fabricados con una aleación de aluminio para lograr una conductividad térmica óptima y contienen un bulbo de termómetro. Muchos bloques son compatibles con el evaporador Thermo Scientific™ Reacti-Vap™.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 14 mm
Descripción Admite tubos de ensayo de 13 x 13mm de diámetro; 13 orificios (14mm de diámetro x 45 mm de profundidad)
Material Aleación de aluminio
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 13 mm de diám.
Tipo Reacti-Block S-1
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.