Learn More
Macherey-Nagel™ Conjunto de rDNasa
Código de producto. 10845761
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 set
Tamaño de la unidad:
50 SET
10845761 1 set 50 SET
1 options
Código de producto. 10845761 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740963
Tampón de reacción de DNasa recombinante y rDNasa para minipreparaciones de ARN con kits NucleoSpin RNA, NucleoSpin RNA XS, NucleoSpin miRNA, NucleoSpin RNA Blood, NucleoSpin RNA Plant o NucleoSpin RNA/Protein.
El conjunto de rDNasa está diseñado para la eliminación de ADN en columna con cualquier kit de ARN NucleoSpin. (La cantidad de preparaciones depende del kit exacto). El conjunto de rDNasa también es adecuado para la digestión de ADN contaminante en preparaciones de ARN purificado previamente en solución (por ejemplo, preparaciones de ARN a base de fenol).
  • Digestión de ADN en columna: eliminación de ADN con ahorro de tiempo durante la preparación de ARN
  • Digestión de ADN en solución: permite una eliminación de ADN más eficaz para aplicaciones sensibles
  • rDNasa liofilizada de páncreas bovino
  • Se produce de forma recombinante en Pichia pastoris sin utilizar células animales
  • No se detecta actividad de ARNasa
  • La integridad del ARN (RIN) no se ve afectada por el tratamiento con rDNasa
  • Tampón de reacción separado optimizado para ofrecer el mejor rendimiento de rDNasa
Especificaciones
Componentes Enzima liofilizada: se reconstituye agregando 550 μl de agua sin ARNasa en el vial suministrado
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ARN: eliminación de ADN contaminante
Para utilizar con (equipo) NucleoSpin™ Kits de ARN
Envase Vial con tapa
Contenido y almacenamiento Conservar la rDNasa liofilizada a +4 °C Al llegar Conservar a 4 °C durante un máximo de 1
año Conservar la rDNasa reconstituida a − 20 °C durante hasta 6 meses
Fuente Páncreas bovino, producido de forma recombinante en Pichia pastoris sin utilizar células animales ni otro material derivado de animales.
Cantidad 1 set
Tipo de producto Conjunto de rDNasa
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.