Learn More
Resina a granel RCX-30 Hamilton™, 7 μm
Descripción
Hoja de especificaciones
- Modo de separación– Intercambio de aniones
- Fase estacionaria– RCX-30
- Formato– Resina a granel
- Tamaño de partícula– 7 μm
- USP Clasificación– USP L47
- Tipo de material de embalaje– PSDVB/Trimetilamonio
- Tamaño de los poros– 100Å
- Capacidad de intercambio– 1,0 meq/g
- Universidad de Michigan– por gramo
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | PSDVB/trimetilamonio |