Learn More
Resina a granel RCX-30 Hamilton™, de 12 a 20 μm
Descripción
Hoja de especificaciones
- Modo de separación– Intercambio de aniones
- Fase estacionaria– RCX-30
- Formato– Resina a granel
- Tamaño de partícula– 12-20 μm
- Tipo de material de embalaje– PSDVB/Trimetilamonio
- Tamaño de los poros– 100Å
- Capacidad de intercambio– 1,0 meq/g
- Restauración– Enjuagar con 150 ml de hidróxido de sodio 0,1 N.
- Universidad de Michigan– por gramo
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | PSDVB/trimetilamonio |