Learn More
IKA Agitador Magnético RCT Classic
Código de producto. 31910328 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Tamaño de la unidad
31910328 UE cada uno
1 options
Código de producto. 31910328 Proveedor IKA N.º de proveedor 0020136400
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Adecuado para tareas de agitación de hasta 20 L (H2O) y alcanza una temperatura de placa eléctrica de hasta 310 °C.
  • RCT Classic es adecuado para tareas de agitación de hasta 20 l (H2O) y alcanza una temperatura de placa caliente de hasta 310 °C para aplicaciones versátiles de calentamiento y agitación en laboratorio.
  • La opción de conexión para un sensor de temperatura externo con PT 1000.60 incluido en la entrega permite la medición y control directo de la temperatura dentro del medio de reacción.
  • El agitador magnético clásico RCT está diseñado para su fiabilidad, una vida útil excepcionalmente larga del producto y los más altos estándares de seguridad en laboratorio.
  • El aislamiento perfecto de la placa calefactora de aluminio, el motor EC sin mantenimiento y la fuente de alimentación conmutada electrónica aseguran una excelente eficiencia energética y una reducción del autocalentamiento durante el funcionamiento por agitación.
  • Contribuye a un laboratorio más sostenible mediante un rendimiento optimizado en el ahorro energético y una gestión eficiente del calor.
  • La superficie de vidrio templado a prueba de fragmentos ofrece una resistencia química óptima y permite una limpieza fácil tras su uso en laboratorio.
  • La pantalla más grande de su clase, con pantalla LED fácil de leer, garantiza una visibilidad cómoda de los parámetros operativos.
  • Los símbolos iluminados muestran información importante de estado, incluyendo la temperatura de ajuste y real, el estado de calentamiento y la información del sensor de temperatura.
  • El código QR integrado proporciona acceso rápido a información del dispositivo, accesorios, descargas y detalles de la garantía extendida.
  • El interruptor principal de fácil acceso situado en la parte frontal del dispositivo permite un funcionamiento cómodo.
  • Cumple con la norma DIN EN 61010-2-010 y cumple con todos los requisitos de seguridad para equipos de laboratorio utilizados para calentar sustancias, incluyendo la idoneidad para operación sin supervisión.
  • Probado y certificado por TUV Sud según IEC las normas 61010-1 (cTUVus) para garantizar la seguridad adicional.
  • El circuito de seguridad ajustable para la temperatura de la placa caliente puede configurarse utilizando una herramienta dedicada para una mayor protección.
  • El modo de confirmación (modo de funcionamiento D) evita cambios no intencionados en los puntos de consigna y requiere confirmación de la temperatura de seguridad al reiniciar.
  • El apagado automático de la función de control de temperatura ocurre si el sensor externo de temperatura conectado no está sumergido en el medio o se vuelve defectuoso, con función seleccionable y tiempo de espera ajustable (Error 5).
  • El diseño cerrado con clase de protección IP42 garantiza una larga vida útil incluso en condiciones extremas de laboratorio.
  • Se permite un funcionamiento fiable con medios fríos mediante una visualización extendida de temperatura hasta -20 °C cuando se utiliza un sensor externo.
  • Las conexiones electrónicas protegidas en la parte trasera del dispositivo mejoran la seguridad operativa y la durabilidad.
  • La carcasa ignífuga de aluminio fundido a presión con recubrimiento en polvo de alta calidad y duradera garantiza una construcción robusta y un rendimiento a largo plazo.
  • El zócalo DIN 12878 permite la conexión de un termómetro de contacto electrónico como el ETS-D5 para un control de temperatura de alta precisión y un circuito de seguridad independiente adicional para el medio de reacción.
  • La placa calefactora de aluminio proporciona una transferencia de calor óptima y homogénea para procesos de laboratorio eficientes.
  • Un excelente acoplamiento magnético garantiza un rendimiento estable de agitación durante la operación.
  • La función de arranque suave evita que las barras magnéticas se rompan durante la fase de arranque.
  • Dos modos optimizados de control de temperatura proporcionan un calentamiento rápido o un control preciso de la temperatura sin excederse.
  • Los botones de pulsar y girar permiten ajustar de forma independiente los puntos de ajuste, así como facilitar el arranque y el parado de las funciones de temperatura y velocidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio
Tensión 240 V
Incluye Sensor de temperatura PT 1000.60, IKAFLON barra de agitación 30, IKAFLON barra de agitación 40, soporte de sonda de temperatura H 80
Material del cuerpo Aluminio fundido a presión, vidrio borosilicato
Tamaño 135 mm (Diám)
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 310 °C
Temperatura ambiente De 5 °C a 40 °C
Vataje 600 W
Peso (métrico) 2.4 kg
Tipo Placa calefactora con agitación
Forma Redondo
tipo de tapón UE
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Intervalo de agitación De 50 a 1500 rpm
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 270 x 160 x 85 mm
Certificaciones/conformidad Declaración de conformidad CE
Pantalla LED