Descripción
- Pinza universal para un montaje seguro de matraces de síntesis
- Varilla de soporte para colocar el sensor de temperatura
- Barras de agitación magnéticas elípticas que se adaptan perfectamente a la forma del matraz de fondo redondo
- Longitud de la barra de agitación: Entre 20 y 80 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
| Tensión | 220/230 V |
| Incluye | Varilla de soporte, pinza universal, barras de agitación (30 mm y 40 mm), 2 pinzas de nuez, 5 pinzas IKAFLON 25 Ellipse, RCT básico, sensor de temperatura PT 1000.6, varilla de sujeción, destornillador, portador de matraces de 500 ml sin asa |
| Características de seguridad | Circuito de seguridad de temperatura |
| Peso con embalaje (métrico) | 2,4 kg |
| Para utilizar con (equipo) | Conexión para el sensor de temperatura exterior PT1000, ETS-D5, ETS-D6 |
| Altura (métrico) | 85 mm |
| Temperatura (métrico) | de 310 °C |
| Temperatura ambiente | De 5 °C a 40 °C |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Mostrar más |