Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ Solución de síntesis de RCT básico 250
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17795858 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
tipo de tapón:
Estilo Reino Unido
Estilo UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. tipo de tapón unitSize
17795858 Estilo Reino Unido cada uno
17785858 Estilo UE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17795858 Proveedor IKA-Werke GmbH & Co. KG™ N.º de proveedor 0010011506
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para una síntesis segura en matraces de fondo redondo con un volumen de 250 ml. El uso de los bloques de síntesis reduce significativamente el potencial de riesgo en comparación con el uso de baños de aceite y simplifica la manipulación y limpieza de matr
  • Pinza universal para un montaje seguro de matraces de síntesis
  • Varilla de soporte para colocar el sensor de temperatura
  • Barras de agitación magnéticas elípticas que se adaptan perfectamente a la forma del matraz de fondo redondo
  • Longitud de la barra de agitación: Entre 20 y 80 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Tensión 220/230 V
Incluye Varilla de soporte, pinza universal, barras de agitación (30 mm y 40 mm), 2 pinzas de nuez, 5 pinzas IKAFLON 25 Ellipse, RCT básico, sensor de temperatura PT 1000.6, varilla de sujeción, destornillador, portador de matraces de 250 ml sin asa
Características de seguridad Circuito de seguridad de temperatura
Peso con embalaje (métrico) 2,4 kg
Para utilizar con (equipo) Conexión para el sensor de temperatura exterior PT1000, ETS-D5, ETS-D6
Altura (métrico) 85 mm
Temperatura (métrico) de 310 °C
Temperatura ambiente De 5 °C a 40 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 160 mm
Longitud (métrico) 270 mm
Vataje 650 W
Tipo Placa calefactora con agitación
Forma Redondo
tipo de tapón Estilo Reino Unido
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Garantía 3 año
Certificaciones/conformidad CE, TÜV (estándar IEC 61010-1 (cTÜVus))
Pantalla LED
Diámetro de la placa superior (métrico) 135 mm
Velocidad De 50 a 1500 rpm