Descripción
- Stand para posicionamiento seguro
- Esta solución completa incluye un soporte con brazo extensible y una funda transversal
- Estos garantizan la colocación correcta y segura del sensor de temperatura PT 1000, que también se suministra
- Esto se debe a que el sensor debe estar siempre situado fuera del vórtice creado durante la agitación y sumergido al menos 20 mm de profundidad en el medio
- Gracias al soporte, la posición del sensor de temperatura puede ajustarse con precisión al recipiente de reacción y al nivel del líquido tanto en dirección vertical como horizontal
- Funda multifuncional de silicona
- El paquete también incluye una cubierta universal de silicona para vasos de precipitados de 600 mL y 1000 mL
- Cuenta con aberturas integradas para el sensor de temperatura
- La cubierta, químicamente altamente resistente, cumple tres funciones: actúa como protector contra salpicaduras, minimiza el consumo energético cuando se usa como tapa y reduce el ruido que puede generar la entrada de aire durante la agitación rápida
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
| Tensión | 220/230 V |
| Tamaño | 135 mm (Diám) |
| Temperatura (métrico) | °0 C a 310 °C |
| Tipo | Agitador magnético |
| tipo de tapón | UE |
| N.º de posiciones | 1 |
| Tamaño máx. del recipiente | 20 L |
| Intervalo de agitación | De 50 a 1500 rpm |
| Garantía | 2 años |
| Mostrar más |