Descripción
- Combina un agitador magnético y un termómetro de contacto electrónico para experimentos y reacciones más seguras
- Proporciona un mejor control de temperatura mediante un circuito de seguridad interno que funciona de forma independiente del software del agitador magnético
- Permite limitar la temperatura máxima permitida del medio independientemente de la temperatura del punto de consigna
- Apaga la función de calefacción a través del circuito de seguridad interno si se supera la temperatura máxima permitida, hasta que el dispositivo se reinicia
- Mantiene la función de agitación cuando se apaga la calefacción para evitar distorsiones por ebuvición
- Mantiene la temperatura de seguridad establecida de la placa calefactora
- Enlaces OR de la limitación de temperatura del termómetro de contacto y la temperatura de seguridad de la placa caliente, de modo que cada posible error provoque que la calefacción se apague
- Permite ajustar la temperatura de la placa calefactora independientemente de la temperatura del medio para influir activamente en los tiempos de calentamiento
- Muestra el ajuste y la temperatura media real de un vistazo con una resolución de 0,1 K
- Refina la precisión de ajuste de temperatura de 1 K a 0,1 K
- Muestra la temperatura actual de la placa caliente
- La pantalla del termómetro de contacto se colocará a la altura de los ojos, haciéndola directamente visible donde se mide y controla la temperatura
- Incluye el agitador magnético, el termómetro de contacto y todos los elementos de montaje necesarios
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
| Tensión | 220/230 V |
| Tamaño | 135 mm (Diám) |
| Temperatura (métrico) | °0 C a 310 °C |
| Tipo | Agitador magnético |
| tipo de tapón | UE |
| N.º de posiciones | 1 |
| Tamaño máx. del recipiente | 20 L |
| Intervalo de agitación | De 50 a 1500 rpm |
| Garantía | 2 años |
| Mostrar más |