Learn More
IKA Agitador magnético anodizado básico RCT
Código de producto. 31910322 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Tamaño de la unidad
31910322 UE cada uno
1 options
Código de producto. 31910322 Proveedor IKA N.º de proveedor 0020133785
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
El agitador magnético combina seguridad, robustez y eficiencia con un funcionamiento intuitivo en un diseño compacto.
  • El nuevo agitador magnético básico RCT establece un nuevo estándar en la industria al ser actualmente el agitador magnético más pequeño con una capacidad calefactante de 800 W, combinando seguridad sin concesiones, robustez excepcional y máxima eficiencia con un manejo intuitivo y sencillo.
  • Un diseño sólido y compacto con alta clase de protección IP54 y una carcasa duradera de aluminio fundido a presión protege de forma fiable el dispositivo de líquidos, vapores agresivos e influencias mecánicas para un funcionamiento continuo y fiable del laboratorio.
  • Las dimensiones compactas de solo 160 x 200 x 100 mm ahorran un valioso espacio en la campana extractora, se adaptan a casi cualquier plataforma elevadora de laboratorio y soportan configuraciones flexibles de prueba paralelas.
  • Fabricado en Alemania en una instalación de producción totalmente automatizada utilizando sistemas robóticos avanzados para garantizar la máxima calidad, fiabilidad, seguridad y larga vida útil.
  • El recubrimiento anodizado de alta calidad de la placa calefactor proporciona una protección fiable contra arañazos y una amplia gama de productos químicos, manteniendo la integridad visual y funcional incluso tras un uso prolongado.
  • El sustrato de aluminio garantiza una distribución homogénea de la temperatura y una rápida transferencia de energía al recipiente de muestra para aplicaciones eficientes de calentamiento en laboratorio.
  • La funcionalidad integrada en el menú amplía significativamente las posibilidades operativas, incluyendo la función de temporizador y el soporte para sensores inalámbricos de temperatura mediante accesorio USB opcional de dongle.
  • El temporizador libremente programable puede iniciarse inmediatamente o después de alcanzar la temperatura objetivo y señala la finalización del proceso con una alerta acústica, permitiendo a los usuarios decidir si el calentamiento y la agitación deben apagarse.
  • El motor EC sin escobillas y los imanes de alta calidad aseguran un excelente acoplamiento magnético a velocidades de hasta 1500 rpm para un rendimiento fiable de agitación.
  • La placa calefactora aislada y optimizada energéticamente con una salida de 800 W permite velocidades de calentamiento de hasta 9 K/min, con velocidades ajustables en cuatro etapas para calentamiento lento, suave o rápido según la aplicación.
  • La temperatura de seguridad definida por el usuario debe establecerse consciente e independientemente mediante una herramienta dedicada, mientras que el nuevo monitoreo de temperatura media mejora la seguridad operativa.
  • Cumple completamente con la norma EN IEC 61010-2-010 de equipos de laboratorio para dispositivos calefactados y supera los requisitos en muchos aspectos para la seguridad avanzada en laboratorio.
  • Probado y certificado de forma independiente por TUV Sud según los estándares NRTL reconocidos internacionalmente para garantizar la seguridad adicional.
  • La pantalla de cristal personalizable de 14 segmentos permite una visualización permanente de parámetros seleccionados como velocidad, temperatura, valor de pH o temporizador, según las necesidades de la aplicación.
  • Compatible con sensores inalámbricos de PT. Inalámbricos y ETS-D7, que permiten que el RCT/RET funcione como un medidor de pH completo mientras ahorra espacio y simplifica la configuración de laboratorios.
  • RS232 integrado y USB sus interfaces soportan monitorización y control por software mediante IKA Labworldsoft™ software mediante comandos basados en ASCII según los estándares de Namur.
  • La comunicación directa con IKA dispositivos como los agitadores aéreos EUROSTAR mejora la seguridad y la automatización de procesos durante aplicaciones de calentamiento y mezcla.
  • Detecta automáticamente cuando la velocidad de agitación de los agitadores conectados cae por debajo de un valor crítico y apaga el calentamiento para proteger activamente el dispositivo y la instalación completa del laboratorio.
  • El innovador concepto de seguridad multinivel, las redes inteligentes y la digitalización hacen que los procesos de laboratorio sean más seguros, eficientes y preparados para el futuro, manteniendo al mismo tiempo un diseño compacto y que ahorra espacio y calidad premium Made in Germany.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Tensión 240 V
Incluye Sensor de temperatura PT 1000.60, IKAFLON barra de agitación 30, IKAFLON barra de agitación 40, soporte de sonda de temperatura H 80
Material del cuerpo Aluminio fundido a presión
Tamaño 135 mm (Diám)
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 310 °C
Temperatura ambiente De 5 °C a 40 °C
Vataje 800 W
Peso (métrico) 2.3 kg
Tipo Placa calefactora con agitación
Forma Redondo
tipo de tapón UE
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Intervalo de agitación De 50 a 1500 rpm
Garantía 10 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 160 x 100 mm
Certificaciones/conformidad Declaración de conformidad CE
Pantalla LED