Learn More
IKA™ Agitador magnético digital con placa calefactora RCT 5, de 0 °C a 310 °C, de aluminio con revestimiento cerámico
Tienda IKA ProductosDescripción
Menú multifuncional:
- Ya sea para determinar la dirección de rotación, funciones de temporizador o programación de secuencia, el proceso de agitación se puede programar individualmente de principio a fin. De esta manera, la reacción se ejecuta de forma fiable y segura incluso sin supervisión.
- Recubrimiento cerámico resistente a rayaduras.
- RCT 5 digital tiene una placa de instalación rectangular con un revestimiento cerámico blanco.
- Es menos propensa a los arañazos que las placas de agitación magnéticas convencionales.
- La pantalla está hecha de vidrio endurecido y resistente a productos químicos, lo que aumenta la seguridad del usuario.
- Además, un símbolo en la pantalla le advierte en caso de superficie caliente y, por lo tanto, protege de quemaduras.
- El circuito de seguridad se puede ajustar hasta 370 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aluminio con revestimiento de cerámica |
| Tensión | 100/115/220/230 V |
| Tamaño | 5,4 x 5,4 in |
| Temperatura (métrico) | De 0 °C a 310 °C |
| Temperatura ambiente | De 5 °C a 40 °C |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Vataje | 900 W |
| Tipo | Placa calefactora con agitación |
| Forma | Cuadrada |
| tipo de tapón | UE |
| Mostrar más |