missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RCN3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15739981 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15739981 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15739981 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA562182

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: EFPHMRDIVI AETLEDLDRN KDGYVQVEEY IADLYSAEPG EEEPAWVQTE RQQFRDFRDL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 97%.

Probable molecular chaperone assisting protein biosynthesis and transport in the endoplasmic reticulum (PubMed:16433634, PubMed:28939891). Required for the proper biosynthesis and transport of pulmonary surfactant-associated protein A/SP-A, pulmonary surfactant-associated protein D/SP-D and the lipid transporter ABCA3. By regulating both the proper expression and the degradation through the endoplasmic reticulum-associated protein degradation pathway of these proteins plays a crucial role in pulmonary surfactant homeostasis. Has an anti-fibrotic activity by negatively regulating the secretion of type I and type III collagens (PubMed:28939891). This calcium-binding protein also transiently associates with immature PCSK6 and regulates its secretion (PubMed:16433634). [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RCN3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica RCN3
N.º de referencia del gen Q96D15
Alias de gen 6030455P07Rik; D530026G20Rik; D7Ertd671e; EF-hand calcium-binding protein RLP49; Rcn3; reticulocabin; reticulocalbin 3; reticulocalbin 3, EF-hand calcium binding domain; reticulocalbin-3; RLP49; UNQ239/PRO272
Símbolos de los genes RCN3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human RCN3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-103074).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57333
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.