missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
RCL1, which does not have cyclase activity, plays a role in 40S- ribosomal-subunit biogenesis in the early pre-rRNA processing steps at sites A0, A1 and A2 that are required for proper maturation of the 18S RNA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RCL1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.33 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | RCL1 |
| N.º de referencia del gen | Q9JJT0, Q9Y2P8 |
| Alias de gen | RCL1, RNAC, RPC2, RPCL1, RTC2 |
| Símbolos de los genes | Rcl1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?