missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RCL1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. 30237250 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad unitSize
30237250 150 μL 150 microlitros
30233740 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30237250 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 682211IG150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The RCL1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RCL1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RCL1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Spezifikation

Antígeno RCL1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1D1B3
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes RNAC; RPCL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10171
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 41 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.