missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RCL Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15961985
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15961985 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15961985 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA575460

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen and the purity is > 95% (by SDS-PAGE).

RCL was identified on the basis of its stimulation by c-Myc protein. The latter is a transcription factor that participates in the regulation of cell proliferation, differentiation, and apoptosis. The exact function of this gene is not known but studies in rat suggest a role in cellular proliferation and c-Myc-mediated transformation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RCL
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica DNPH1
N.º de referencia del gen O43598
Alias de gen 2'-deoxynucleoside 5'-phosphate N-hydrolase 1; 2'-deoxynucleoside 5'-phosphate N-hydrolase 1 {ECO:0000255; C6orf108; C76683; c-Myc-responsive protein RCL; c-Myc-responsive protein Rcl {ECO:0000255; Deoxyribonucleoside 5'-monophosphate N-glycosidase; dJ330M21.3; DNPH1; HAMAP-Rule:MF_03036}; Nucleoside 2-deoxyribosyltransferase domain containing protein RGD620382; putative c-Myc-responsive; Rcl; RGD620382; RP3-330M21.3
Símbolos de los genes DNPH1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to amino acids 21-70 of Human RCL.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10591
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.