Learn More
Tocris Bioscience™ RCGD 423
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18738986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18738986 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18738986 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7066/50
gp130 modulator. Activates JAK/STAT signaling
RCGD 423 is a gp130 modulator. Binds gp130, promotes Myc expression, increases lactate production and activates downstream JAK/STAT signaling pathways in hair follicle stem cells. Also increases articular chondrocyte activation and facilitates joint repair by regulating cartilage growth and differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Bromophenyl)-4-phenyl-2-thiazolamine
CAS 108237-91-8
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C15H11BrN2S
Pureza 98%