Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Bomba de vacío RC6 Chemistry-HYBRID
Código de producto. 10693562
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
10693562 CEE cada uno
1 options
Código de producto. 10693562 Proveedor BRANDTECH™ VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20698560
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para aplicaciones de vacío fino
Combina la tecnología de bomba de paletas giratorias y de vacío de diafragma para permitir la liofilización y las destilaciones moleculares, con un mantenimiento considerablemente reducido y menos residuos de aceite peligrosos. La bomba de diafragma con diseño químico se utiliza para respaldar a la bomba de paletas giratorias. Esta configuración mantiene el aceite de la bomba en condiciones de vacío, lo que reduce la condensación de los vapores de disolventes en el aceite de la bomba y los cambios de aceite en hasta un 90 % con respecto a los diseños de paletas giratorias convencionales.
  • Capacidad aire libre: 4.1cfm
  • Vacío máximo: 4 × 10-4 mbar
  • La entrada de flujo alto sin restricciones garantiza altos caudales bajo condiciones de vacío
  • Incluye filtro de vapor de aceite integrado
Información de órdenes
Dimensiones: 51 de L x 30.5 de An x 23 (20 x 12 x 9 pulg). Peso neto: 24.2 kg (53 lb).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caballos de fuerza 0,5 hp
Amperaje 2.6/2.7 A
Incluye Trampa de frío GKF 1000i, filtro de vapor de aceite, válvula, conexión en T, lastre de gas
Velocidad motor De 1500 a 1800
Certificaciones/conformidad UL
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Modelo RC6
Nivel de ruido 50 dB (A)
Tipo de tapón CEE
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Peso (imperial) 53,3 lb
Peso (métrico) 24,2 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 12 °C
Caudal 3,5/4,1 CFM
Para utilizar con Liofilizadores, concentradores de centrífuga de sobremesa u otras evaporaciones a baja temperatura de disolventes de elevado punto de ebullición, destilaciones moleculares
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 9 pulg
Altura global (métrico) 23 cm
Longitud global (imperial) 20 pulg
Longitud global (métrico) 51 cm
Anchura total (imperial) 12 in
Clasificación de carcasa IP40
Presión máxima 1,1 bar
Tensión 230 V