Learn More
Velp Scientifica™ RC 5 placas calefactoras
Código de producto. 17858484 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
160 x 270 x 85 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17858484 160 x 270 x 85 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17858484 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F20700610
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
RC 5 Hotplate es una placa calefactora de una sola posición con cubierta de aluminio.
Excelente rendimiento de calentamiento para todas las aplicaciones de laboratorio:
  • El RC 5 está equipado con una placa superior de aleación de aluminio de 135 mm de diámetro que garantiza una gran homogeneidad de temperatura y una transferencia de calor óptima en toda la superficie.
  • Puedes confiar en el RC 5 para aplicaciones cotidianas de laboratorio, como ebullición de líquidos, soluciones básicas y preparación de medios, así como disolución de tampones y reactivos.
  • Girando la perilla del RC 5. Es posible ajustar fácilmente la temperatura hasta 310 °C. Acepta frascos de hasta 15 litros.
Fácil de usar, seguro y diseñado para durar:
  • El panel de control extremadamente intuitivo y su inclinación han sido cuidadosamente estudiados para optimizar la experiencia de usuario de todos los operadores del laboratorio y ofrecer una gran visibilidad.
  • Además, la RC La placa calefactora de 5 placas tiene certificación IP42 y garantiza un alto nivel de seguridad y protección para los operadores del laboratorio.
  • Las partes electrónicas internas están protegidas por el disco aislante, que, junto con la robusta carcasa de aluminio fundido a presión, hace que el RC 5 una placa calefactora duradera y fiable.
  • Varias funciones de seguridad, como circuitos de seguridad y protección contra sobretemperatura, protegen a los usuarios en sus operaciones diarias. Dos indicadores iluminados informan siempre al operador cuando la calefacción está encendida. Además, el icono permanece encendido cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C, incluso si el instrumento está apagado.
  • El RC 5 está diseñado para una vida útil más prolongada y está garantizado por una garantía de 3 años (se requiere registro del producto en línea).
Especificaciones
Material del cuerpo Aluminio
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Tipo de controlador Analógico
Tamaño 135 mm (Diám.)
Temperatura (métrico) 50 °C a 310 °C
Peso (métrico) 1.4 kg
Vataje 600 W
Frecuencia 50/60 Hz
Características de seguridad Más de 50 °C (alarma de sobretemperatura superior a 330 °C)
tipo de tapón UE
Tamaño máx. del recipiente 15 L
N.º de posiciones 1
Carga máx. de muestra 15 L
Forma Redondo
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente
Certificaciones/conformidad CE
Warranty 3 años
Pantalla Ninguno
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 160 x 270 x 85 mm