Descripción
Excelente rendimiento de calentamiento para todas las aplicaciones de laboratorio.
- El RC 2 está equipado con dos placas superiores de aleación de aluminio de 135 mm de diámetro que garantizan una gran homogeneidad de temperatura y una transferencia de calor óptima en toda la superficie.
- Confiable para aplicaciones cotidianas de laboratorio, como líquidos hirviendo, soluciones básicas y preparación de medios, así como para disolver tampones y reactivos.
- Girando los mandos de cada posición independiente, es posible regular fácilmente la temperatura de la placa hasta 310 °C
- El RC 2 acepta hasta 2 frascos de 15 litros cada uno ( H2O )
Fácil de usar, seguro y diseñado para durar.
- Un panel de control extremadamente intuitivo y su inclinación han sido cuidadosamente estudiados para optimizar la experiencia de usuario para todos los operadores del laboratorio y ofrecer una gran visibilidad.
- El RC 2 placas calefactoras garantizan un alto nivel de seguridad y protección para los operadores del laboratorio
- Las partes electrónicas internas están protegidas por el disco aislante, que, junto con la robusta carcasa de aluminio fundido a presión, hace que el RC 2 una placa calefactora duradera y fiable
- Cuenta con varias funciones de seguridad, como circuitos de seguridad y protección contra sobretemperatura, que protegen a los usuarios en sus operaciones diarias.
- Dos indicadores iluminados informan siempre al operador cuando la calefacción está encendida
- Los iconos permanecerán encendidos cuando la temperatura de la placa sea superior a 50 °C, incluso si el instrumento está apagado.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cuerpo | Estructura de aluminio pintado con epoxi |
| Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
| Tamaño | 135 mm (Diám.) |
| Temperatura (métrico) | De 0 °C a 300 °C |
| tipo de tapón | EU/Reino Unido/Australia/China |
| N.º de posiciones | 2 |
| Forma | Redondo |
| Tensión | 230 V |
| Tipo | Placa de calentamiento |
| Warranty | 3 años |
| Mostrar más |