Description
- Enfriador de circulación de alta eficiencia con potente capacidad de refrigeración de 400 W
- Diseñado para aplicaciones de refrigeración de hasta - 20 °C.
- La bomba PEEK controlada por velocidad permite un ajuste continuo indirecto de la presión máxima y el caudal
- Debido a su excelente estabilidad de temperatura de unos ± 0,1 K (- 10 °C), el RC 2 puede manejar incluso aplicaciones sofisticadas
- La tolva de alimentación y la válvula de purga incluidas permiten la seguridad y manejo limpio del termofluido
- Una cubierta delantera fácil de abrir permite una limpieza conveniente del filtro de aire
- El depósito de baño aislado de alta calidad de 4 litros permite el uso de hasta 2,5 l de termofluido en el círculo de enfriamiento externo sin rellenar
- Intervalo de temperatura: - 20 °C a RT
- Estabilidad de la temperatura: 0,1 K
- Pantalla LED grande y fácil de leer para la velocidad y temperatura de la bomba: pantalla TFT grande y fácil de leer para temperatura, velocidad de la bomba, nivel de líquido y temperatura de seguridad
- Visualización del nivel de líquido
- Válvula de drenaje y base de baño optimizada para una mayor seguridad y profundidad vaciando
- Filtro de aire de fácil acceso
- Advertencias de seguridad visuales y sonoras
Specifications
Specifications
| Temperatura ambiente | De 5 a 32 °C |
| Caudal | 18/ l/min |
| Tipo de bomba | Bomba de presión/succión |
| Presión máxima | 0,3 bar |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 525 x 220 x 475 mm |
| Peso (métrico) | 31,26 kg |
| Requisitos eléctricos | 400 W a 20 °C, 370W a 10 °C, 320 W a 0 °C, 240 W a -10 °C, 130 W a -20 °C |
| Tensión | 115 - 230 V |