missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RBPMS2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17136823
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17136823 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17136823 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5107013

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Sequence homology: Cow: 86%; Dog: 86%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 79%; Pig: 86%; Rabbit: 93%; Rat: 93%.

Contributes to the regulation of smooth muscle cell differentiation and proliferation in the gastrointestinal system. Binds NOG mRNA. Mediates an increase of NOG mRNA levels, and thereby contributes to the negative regulation of the BMP signaling pathway. This promotes reversible dedifferentiation of smooth muscle cells and promotes smooth muscle cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RBPMS2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica RBPMS2
N.º de referencia del gen Q6ZRY4
Alias de gen 2400008B06Rik; AI316523; RBPMS2; RGD1561222; RNA binding protein with multiple splicing 2; RNA binding protein, mRNA processing factor 2; RNA-binding protein with multiple splicing 2
Símbolos de los genes RBPMS2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human RBPMS2 (aa 143-193).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 348093
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.