missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RBPJL Polyclonal Antibody

Código de producto. 15843004
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15843004 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15843004 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA568008

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Predicted to react with Mouse samples.

In mouse, recombining binding protein L (RBP-L) is a transcription factor that binds to DNA sequences almost identical to that bound by the Notch receptor signaling pathway transcription factor RBP-J. However, unlike RBP-J, RBP-L does not interact with Notch receptors. RBP-L has been shown to activate transcription in concert with Epstein-Barr virus nuclear antigen-2 (EBNA2). The protein encoded by this gene is similar in sequence to the mouse RPB-L protein and Drosophila suppressor of hairless protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RBPJL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 30% glycerol, 0.87% NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4
génica RBPJL
N.º de referencia del gen O08674, Q9UBG7
Alias de gen RBP-J kappa-like; RBPJL; RBPL; RBP-L; RBPSUHL; recombination signal binding protein for immunoglobulin kappa J region like; recombination signal binding protein for immunoglobulin kappa J region-like; recombining binding protein suppressor of hairless-like protein; SUHL; Transcription factor RBP-L
Símbolos de los genes RBPJL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from human RBPJL.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11317, 19668
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.