Descripción
The RBPJ antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human RBPJ. This antibody recognizes human, mouse antigen. The RBPJ antibody has been validated for the following applications: WB, IP, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RBPJ |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 450 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | CBF1; IGKJRB; IGKJRB1; KBF2; MGC61669; RBP-J; RBPJK; RBPSUH; SUH; csl |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Antigen affinity purification |
| Cantidad | 20 μL |
| Mostrar más |