missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBPJ Rabbit anti-Human, Polyclonal, Abnova™

Código de producto. 16187400
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16187400 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16187400 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB29948.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of human RBPJ.

  • High specificity
  • High reactivity

Especificaciones

Antígeno RBPJ
Aplicaciones Immunohistochemistry (PFA fixed), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of human RBPJ.
Dilución Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (4-8 ug/mL) Immunoprecipitation Western Blot (0.2-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (2% sucrose, 0.09% sodium azide).
N.º de referencia del gen NM_203283
Alias de gen CBF1/IGKJRB/IGKJRB1/KBF2/MGC61669/RBP-J/RBPJK/RBPSUH/SUH/csl
Símbolos de los genes RBPJ
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to C-terminus of human RBPJ.
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3516
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.