missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBPJ Mouse anti-Human, Clone: 2F12G12, Proteintech

Código de producto. 16807735 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16807735 150 μL 150 microlitros
16817735 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16807735 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 661321IG150UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Transcriptional regulator that plays a central role in Notch signaling, a signaling pathway involved in cell-cell communication that regulates a broad spectrum of cell-fate. determinations. Acts as a transcriptional repressor when it is not associated with Notch proteins. When associated with some Notch protein, it acts as a transcriptional activator that activates transcription of Notch target genes. Probably represses or activates transcription via the recruitment of chromatin remodeling complexes containing histone deacetylase or histone acetylase proteins, respectively. Specifically binds to the immunoglobulin kappa-type J segment recombination signal sequence.

Especificaciones

Antígeno RBPJ
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2F12G12
Concentración 0.45 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RBPJ
N.º de referencia del gen Q06330
Alias de gen CBF 1, CBF1, csl, IGKJRB, IGKJRB1, KBF2, NY-REN-30, RBP J, RBP J kappa, RBP JK, RBPJ, RBPJK, RBPSUH, SUH
Símbolos de los genes RBPJ
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno RBPJ Fusion Protein Ag6302
Método de purificación Protein G
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3516
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.