missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RBPJ Monoclonal Antibody (OTI4B11)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15976754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15976754 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15976754 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA527166

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RBPJ Monoclonal Antibody for Western Blot

CSL plays a role in the regulatory network through which muscle cells coordinate their structural and functional states during growth, adaptation, and repair. The protein is abundantly expressed in heart and skeletal muscle and expression is increased by passive stretch. Mutations in this gene can lead to X-linked deafness.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RBPJ
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4B11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RBPJ
N.º de referencia del gen Q06330
Alias de gen AI843960; AOS3; CBF1; CBF-1; csl; H-2K binding factor-2; Igkjrb; Igkjrb1; Igkrsbp; immunoglobulin kappa J region recombination signal binding protein 1; J kappa-recombination signal-binding protein; KBF2; Rbpj; RBP-J; RBP-J kappa; RBPJK; RBP-JK; rbp-jkappa; RBPSUH; recombination signal binding protein for immunoglobulin kappa J region; recombining binding protein suppressor of hairless; recombining binding protein suppressor of hairless-like; recombining binding protein suppressor of hairless-like protein; renal carcinoma antigen NY-REN-30; SUH; suppressor of hairless homolog; Unknown (protein for MGC:128782)
Símbolos de los genes RBPJ
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-243 of RBPJ produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3516
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.