missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBP1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 11538371
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11538371 200 μg 200 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11538371 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA1727

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-727 detects Retinol Binding Protein 1 in rat samples. PA1-727 has been successfully used in Western blot procedures. By Western blot, this antibody detects a ∽21 kDa protein representing Retinol Binding Protein 1 in rat liver, lung, brain and testis samples. PA1-727 immunizing peptide corresponds to amino acid residues 47-65 of rat RBP 1. This sequence is conserved across many species including mouse, human and bovine. This peptide (Cat. No. PEP-285) is available for use in neutralization and control experiments.

The cellular retinol binding proteins (CRBPs) are an important component of retinoid activity, and involved in the transport and metabolism of retinoids. In humans, three known isoforms exist: CRBP1, CRBP2 and CRBP3. Although the function of the retinol binding proteins are not fully understood, it is thought they assist in the formation of retinyl esters for storage or conversion of retinol to retinoic acid. Cellular retinol-binding protein-1 (CRBP-1, RBP1 or Retinol Binding Protein 1) is involved in the transport of Vitamin A from the liver to the peripheral tissue. CRBP-1 is highly expressed in liver cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RBP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
génica Rbp1
N.º de referencia del gen P02696
Alias de gen Cellular retinol-binding protein, CRBP, CRBP1, RBP1, RBP-1
Símbolos de los genes RBP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide: D(47) H M I I R T L S T F R N Y I M D F Q(65)
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25056
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.