Learn More
RBM16 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7208639 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16878724 20 μL 20 microlitros
16868724 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16878724 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 188931AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Regulates the p53 pathway to control the expansion growth of digestive organs.
Especificaciones
Antígeno RBM16
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SCAF8
N.º de referencia del gen Q6DID3, Q9UPN6
Alias de gen CCAP7, KIAA1116, RBM16, RNA binding motif protein 16, RNA binding protein 16, SCAF8
Símbolos de los genes Scaf8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RBM16 Fusion Protein Ag13499
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 106583, 22828
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG