Learn More
Rbin-1, MedChemExpress
Código de producto. 16480699
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480699 1 mg 1 miligramo
16475907 5 mg 5 miligramos
16469726 50 mg 50 miligramos
16453178 10 mg 10 miligramos
16432656 25 mg 25 miligramos
16414466 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16480699 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100816
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Rbin-1 is a potent, reversible, and specific chemical inhibitor of eukaryotic ribosome biogenesis. Rbin-1 inhibits the ATPase with GI50 of 136 nM. Rbin-1 is a potent and selective chemical inhibitor of Midasin (Mdn1).
Rbin-1 is a potent, reversible, and specific chemical inhibitor of eukaryotic ribosome biogenesis. Rbin-1 inhibits the ATPase with GI50 of 136 nM. Rbin-1 is a potent and selective chemical inhibitor of Midasin (Mdn1).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rbin-1
Forma física Solid
CAS 328023-11-6
Color Yellow
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H12N4S
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo Ribozinoindole-1
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (120.94 mM)
SMILES C=C(C)CSC1=NN=C2C(NC3=C2C=CC=C3)=N1
Peso molecular (g/mol) 256.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.33
Porcentaje de pureza 99.33%