missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RBFA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16501492
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16501492 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16501492 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA598665

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RBFA Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA

RBFA is a protein coding gene and also known as Ribosome Binding Factor A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RBFA
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica RBFA
N.º de referencia del gen Q6P3B9, Q8N0V3
Alias de gen 1110032A13Rik; AI595940; C18orf22; HsT169; Putative ribosome-binding factor A, mitochondrial; Rbfa; RGD1311910; ribosome binding factor A; ribosome binding factor A (putative)
Símbolos de los genes RBFA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Putative ribosome-binding factor A, mitochondrial protein (201-343AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 307235, 68731, 79863
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.