Learn More
RBC8, MedChemExpress
Código de producto. 16471607
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471607 50 mg 50 miligramos
16465428 10 mg 10 miligramos
16426026 100 mg 100 miligramos
16418147 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16471607 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12873
MedChemExpress RBC8 is a novel small molecule inhibitor of Ral GTPase; has IC50 of 3.5 μM in H2122 cell and 3.4 μM in H358 cell.
RBC8 is a novel small molecule inhibitor of Ral GTPase
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RBC8
CAS 361185-42-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H20N4O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (94.24 mM)
SMILES N#CC(C1C2=CC(OC)=CC=C2OC)=C(N)OC3=C1C(C4=CC=C5C=CC=CC5=C4)=NN3
Peso molecular (g/mol) 424.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.45
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease