Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de lisis de RBC, para humanos
Código de producto. 15475269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475269 500mL 500 ml
15465269 250mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475269 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62990.AP
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para la lisis de glóbulos rojos humana
For lysis of human red blood cells and can be used to lyse reticulocytes, erythrocytes, and mature RBCs.
RBC Lysis Buffer for human is used in the isolation of deoxyribonucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 500mL
Formato Líquido
Tipo de producto Reactivo para lisis celular
Para utilizar con (aplicación) Para la lisis de glóbulos rojos humana
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C